missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lisadimate (>85%), TRC

Artikelnummer. 30471666
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471666 10 mg
30466960 50 mg
30478837 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46000010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136-44-7
Molekylær formel C10H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 211.21
Synonym Glyceryl p-aminobenzoate, Escalol 106, Glycerol, 1-(p-aminobenzoate), 2,3-Dihydroxypropyl 4-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-glyceryl ester, NIPA GMPA
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropyl 4-aminobenzoate
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)OCC(O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lisadimate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13NO4/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(14)15-6-9(13)5-12/h1-4,9,12-13H,5-6,11H2
Formel vægt 211.0845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.