Få mere at vide
Liraglutide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Liraglutide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C172H265N43O51/c1-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-37-53-129(224)195-116(170(265)266)59-64-128(223)180-68-41-40-50-111(153(248)199-115(62-67-135(232)233)154(249)204-120(73-100-44-33-31-34-45-100)159(254)214-140(93(11)19-2)167(262)192-97(15)146(241)201-122(76-103-79-183-108-49-39-38-48-106(103)108)157(252)203-118(72-90(5)6)158(253)212-138(91(7)8)165(260)200-110(52-43-70-182-172(177)178)149(244)184-81-130(225)193-109(51-42-69-181-171(175)176)148(243)187-84-137(236)237)196-144(239)95(13)189-143(238)94(12)191-152(247)114(58-63-127(174)222)194-131(226)82-185-151(246)113(61-66-134(230)231)198-155(250)117(71-89(3)4)202-156(251)119(75-102-54-56-105(221)57-55-102)205-162(257)124(85-216)208-164(259)126(87-218)209-166(261)139(92(9)10)213-161(256)123(78-136(234)235)206-163(258)125(86-217)210-169(264)142(99(17)220)215-160(255)121(74-101-46-35-32-36-47-101)207-168(263)141(98(16)219)211-132(227)83-186-150(245)112(60-65-133(228)229)197-145(240)96(14)190-147(242)107(173)77-104-80-179-88-188-104/h31-36,38-39,44-49,54-57,79-80,88-99,107,109-126,138-142,183,216-221H,18-30,37,40-43,50-53,58-78,81-87,173H2,1-17H3,(H2,174,222)(H,179,188)(H,180,223)(H,184,244)(H,185,246)(H,186,245)(H,187,243)(H,189,238)(H,190,242)(H,191,247)(H,192,262)(H,193,225)(H,194,226)(H,195,224)(H,196,239)(H,197,240)(H,198,250)(H,199,248)(H,200,260)(H,201,241)(H,202,251)(H,203,252)(H,204,249)(H,205,257)(H,206,258)(H,207,263)(H,208,259)(H,209,261)(H,210,264)(H,211,227)(H,212,253)(H,213,256)(H,214,254)(H,215,255)(H,228,229)(H,230,231)(H,232,233)(H,234,235)(H,236,237)(H,265,266)(H4,175,176,181)(H4,177,178,182)/t93-,94-,95-,96-,97-,98+,99+,107-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,138-,139-,140-,141-,142-/m0/s1 |
| Formel vægt | 3748.9465 |
| Procent renhed | >95% |