Få mere at vide
MedChemExpress Liraglutide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.11% |
| CAS | 204656-20-2 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3751.26 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) |