Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs LiquiThief
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11985626 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11985626
Brand: Sampling Systems™ 8050H1000S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug med væsker med lav viskositet. Sampling Systems™ SteriWare™ Engangs LiquiThief er i bund og grund en stor sprøjte, der trækker væsken ind i prøveudtageren. Jo længere håndtaget trækkes, jo større er prøvevolumenet.
De vigtigste funktioner:
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af materialer i overensstemmelse med FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder (kun 500 mm og 1000 mm længder)
  • Fås i 3 forskellige størrelser
Operation:
  • Indsæt prøveudtageren i produktet.
  • Træk håndtaget op i den ønskede dybde. Jo længere håndtaget trækkes, jo større prøvevolumen.
  • Træk prøveudtageren ud af produktet.
  • Skub håndtaget ned for at fjerne prøven.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig prøveudtager kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig Steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 .
Tekniske data
Produkttype LiquiThief
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Velegnet til væsker som vand og lette olier
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Længde (metrisk) skaft 1000 mm