Få mere at vide
Liquiritin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Liquiritin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-4-1-10(2-5-12)15-8-14(24)13-6-3-11(23)7-16(13)29-15/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 418.1264 |