missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Liquiritin, MedChemExpress
Beskrivelse
Liquiritin, a flavonoid isolated from Glycyrrhiza, is a potent and competitive AKR1C1 inhibitor with IC50s of 0.62 μM, 0.61 μM, and 3.72μM for AKR1C1, AKR1C2 and AKR1C3, respectively. Liquiritin efficiently inhibits progesterone metabolism mediated by AKR1C1 in vivo. Liquiritin acts as an antioxidant and has neuroprotective, anti-cancer and anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Liquiritin |
| CAS | 551-15-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22O9 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (358.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMIL | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)C=C2)OC4=CC(O)=CC=C14 |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.39 |
| Formel vægt | 418.39 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?