Få mere at vide
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7227397 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17730679
Brand: Thermo Scientific Acros 469812500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Alpha vektor LIQUIRITIGENIN
Kemisk navn eller materiale Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 530°C (760 mmHg)
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15 H12 O4
MDL nummer 00287289
Mængde 250 mg
Synonym 4 ',7-Dihydroxyflavanone
Molekylvægt (g/mol) 256.26
Fysisk form Krystaller eller pulver