Få mere at vide
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17730679 250 mg
17720679 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730679 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469812500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Alpha vektor LIQUIRITIGENIN
Kemisk navn eller materiale Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Farve Beige til hvid
Kogepunkt 530 °C (760 mmHg)
Infrarødt spektrum Konformer
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15 H12 O4
MDL nummer 00287289
Mængde 250 mg
Synonym 4 ',7-Dihydroxyflavanone
Molekylvægt (g/mol) 256.26
Fysisk form Krystaller eller pulver