Beskrivelse
Flowindikatorer giver præcis visuel indikation af strømningshastigheden af væsker eller gasser, der passerer gennem slangeforbindelser. LiquiMobil flowindikatorer, lavet af styrenacrylonitrilharpiks (SAN), er ideelle til kølesystemer og bidrager til reduceret vandforbrug gennem mere effektiv flowovervågning.
- Til slanger med indvendig diameter på 6-11mm
- Trykbestandig op til 2 bar
- Længde med tyller 88 mm, højde 40 mm, bredde 15 mm
- Farvekodning - blå, rød og sort tilgængelig
- Driftstemperatur LiquiMobil SAN max.+ 30 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | CheMobil Flowindikator |
| Flydemateriale | Polypropylen |
| Trykvurdering | 2 bar |
| Farve | Rød |
| Flowhastighedsområde | 150 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til kølesystemer og hjælper med at reducere vandforbruget, velegnet til fødevarer |
| Højde (engelsk) | 1.61 in. |
| Højde (metrisk) | 41 mm |
| Længde (engelsk) | 3.50 in. |
| Længde (metrisk) | 89 mm |
| Vis mere |