Få mere at vide
Buerkle™ LiquiMobil™ SAN Flow Indikator
Product Code. 10034140 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Farve:
Blå
Rød
Sort
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farve unitSize
10034140 Sort Hver
10369720 Blå Hver
10583281 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10034140 Supplier Buerkle™ Supplier No. 87201003
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giver præcis visuel indikation af strømningshastigheden af væsker eller gasser. Buerkle™ LiquiMobil™ Flowindikatorer reducerer vandforbruget i kølesystemer markant på grund af nem justering.
Flowindikatorer giver præcis visuel indikation af strømningshastigheden af væsker eller gasser, der passerer gennem slangeforbindelser. LiquiMobil flowindikatorer, lavet af styrenacrylonitrilharpiks (SAN), er ideelle til kølesystemer og bidrager til reduceret vandforbrug gennem mere effektiv flowovervågning.
  • Til slanger med indvendig diameter på 6-11mm
  • Trykbestandig op til 2 bar
  • Længde med tyller 88 mm, højde 40 mm, bredde 15 mm
  • Farvekodning - blå, rød og sort tilgængelig
  • Driftstemperatur LiquiMobil SAN max.+ 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type LiquiMobil Flowindikator
Flydemateriale Polypropylene
Trykvurdering 2 bar
Farve Sort
Flowhastighedsområde 150 ml/min.
Til brug med (applikation) Velegnet til kølesystemer og hjælper med at reducere vandforbruget, velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 40 mm
Længde (metrisk) 88 mm
Bredde (metrisk) 15 mm
Vægt (metrisk) 0.02 kg