Få mere at vide
Buerkle™ LiquiDispo™ Engangsprøvetager
Beskrivelse
- Undgå krydskontaminering med andre prøver og kompliceret, tidskrævende, dyr rengøring
- HDPE
- Diameter 21 mm
- 20 stk pr. pakke, individuelt pakket
- Ergonomisk håndtag
- Ingen segl
- Renrum fremstillet
- Eventuelt steriliseret med gammastråler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Engangsprøvetager |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Til væsker med lav viskositet op til omkring 10.000 cP |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Længde (metrisk) | 500 mm |