Få mere at vide
Buerkle™ LiquiDispo™ Engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10475002
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
10475002 200 ml Steril Pakke med 20
10013872 100 ml Ikke steril Pakke med 20
10656003 100 ml Steril Pakke med 20
10339022 200 ml Ikke steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10475002 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53931131
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tag prøver af væsker fra meget flydende til let tyktflydende med denne engangsprøvetager. Buerkle™ LiquiDispo™ Engangsprøvetager har et ergonomisk håndtag, der gør det nemmere at tegne prøven. Der kan trækkes op til 200mL, som med en sprøjte.
  • Undgå krydskontaminering med andre prøver og kompliceret, tidskrævende, dyr rengøring
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 stk pr. pakke, individuelt pakket
  • Ergonomisk håndtag
  • Ingen segl
  • Renrum fremstillet
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Engangsprøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til væsker med lav viskositet op til omkring 10.000 cP
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 1000 mm