Få mere at vide
Buerkle™ LiquiDispo™ Engangsprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10013872
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pakningsstørrelse
10013872 100 ml Ikke steril Pakke med 20
10475002 200 ml Steril Pakke med 20
10656003 100 ml Steril Pakke med 20
10339022 200 ml Ikke steril Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10013872 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53931120
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tag prøver af væsker fra meget flydende til let tyktflydende med denne engangsprøvetager. Buerkle™ LiquiDispo™ Engangsprøvetager har et ergonomisk håndtag, der gør det nemmere at tegne prøven. Der kan trækkes op til 200mL, som med en sprøjte.
  • Undgå krydskontaminering med andre prøver og kompliceret, tidskrævende, dyr rengøring
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 stk pr. pakke, individuelt pakket
  • Ergonomisk håndtag
  • Ingen segl
  • Renrum fremstillet
  • Eventuelt steriliseret med gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Engangsprøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til væsker med lav viskositet op til omkring 10.000 cP
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm