Få mere at vide
Labconco™ Liquid Trap Kit
Artikelnummer. 15363476 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CentriVap Koncentratorer og RapidVap Fordampere
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15363476 CentriVap Koncentratorer og RapidVap Fordampere
1 options
Artikelnummer. 15363476 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7970500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4180.00 DKK
    4006.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til brug med CentriVap™ Vakuumkoncentratorer og RapidVap™ Vakuumfordampningssystemer.
  • Liquid Trap forhindrer væske i at trænge ind i pumpen
  • Inkluderer borosilikatglasbeholder, der rummer 240 milliliter flydende, epoxybelagt stålbeslag til fastgørelse på siden af en CentriVap Koncentrator el RapidVap Vakuumfordampningssystem, 18 tommer. (457 mm) på 0,5 tommer. ID (13 mm) vakuumslange og to vakuumslangeklemmer
Tekniske data
Type Flydende fælde
Til brug med (udstyr) CentriVap Koncentratorer og RapidVap Fordampere