Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas, PET
Artikelnummer. p-7111655 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Folie
Linerløs
Opskummet polyethylen
Polyethylen kegle
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
nr. pr. sag:
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12427361
Brand: DWK Life Sciences 986746
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver glasets klarhed med sikkerheden af plastik.
  • Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
  • Klarhed af glas med sikkerhed af plast
  • Hætteglas kan forbrændes sikkert
  • Der dannes ingen skadelig gas
  • Pakket i 5 brugsbakker med hver skillevægsbakke med plads til 100 hætteglas
  • Hjælpebakker tjener som en måde at opbevare dine prøver på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Polyethylen kegle
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale PET
Volumen (metrisk) 20 mL
nr. pr. sag 1000
Lukningsmateriale Urinstof
Højde (metrisk) 61 mm
Lukkestørrelse 22-400