Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas, PET
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Giver glasets klarhed med sikkerheden af plastik.
- Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
- Klarhed af glas med sikkerhed af plast
- Hætteglas kan forbrændes sikkert
- Der dannes ingen skadelig gas
- Pakket i 5 brugsbakker med hver skillevægsbakke med plads til 100 hætteglas
- Hjælpebakker tjener som en måde at opbevare dine prøver på
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Opskummet polyethylen |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | PET |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Screw Cap |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Vis mere |