Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas, PET
Artikelnummer. 12437361 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Folie
Linerløs
Opskummet polyethylen
Polyethylen kegle
Lukningsmateriale:
Polyethylen
Polypropylen
Urinstof
nr. pr. sag:
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12437361
Brand: DWK Life Sciences 986751
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver glasets klarhed med sikkerheden af plastik.
  • Hætteglas giver lav permeabilitet for opløsningsmidler og minimal baggrundstælling
  • Klarhed af glas med sikkerhed af plast
  • Hætteglas kan forbrændes sikkert
  • Der dannes ingen skadelig gas
  • Pakket i 5 brugsbakker med hver skillevægsbakke med plads til 100 hætteglas
  • Hjælpebakker tjener som en måde at opbevare dine prøver på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Folie
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale PET
Volumen (metrisk) 20 mL
nr. pr. sag 500
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Højde (metrisk) 61 mm
Mængde 500 Cs.
Type Scintillationshætteglas
Lukkestørrelse 22-400