Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas, HDPE, 20mL
Artikelnummer. 12417351 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Folie (hætte)
Opskummet polyethylen (hætte)
Polyethylenkegle (hætte)
Lukningsmateriale:
Polypropylen
Urinstof
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 12417351
Brand: DWK Life Sciences 986716
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylen med høj densitet med lette vægge for øget tælleeffektivitet. Disse LS-hætteglas med separate skruelåg (størrelse 22-400) er pakket i polyethylenposer á 100 og anbragt i en separat bakke fra hætterne.
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet med lette vægge for øget tælleeffektivitet
  • Fremstillet til præcise tolerancer for at undgå blokering
  • Pakket i 5 brugsbakker med hver skillevægsbakke med plads til 100 hætteglas
  • Hjælpebakker tjener som en måde at opbevare dine prøver på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Polyethylenkegle (hætte)
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 20 mL
nr. pr. sag 500
Emballagetype Krympeindpakket. Hætter pakket separat.
Lukningsmateriale Urinstof
Højde (metrisk) 61 mm
Lukkestørrelse 22-400