Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Væskescintillationshætteglas, HDPE, 20mL, 1000/pk
Artikelnummer. 12467351 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
12467351 20 mL Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 12467351 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986726
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polyethylen med høj densitet med lette vægge for øget tælleeffektivitet. Disse LS-hætteglas er pakket i en enkelt plastikpose med skruelåg (størrelse 22-400) i en separat pose. Kasketter og hætteforinger fås i en række forskellige materialer.
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet med lette vægge for øget tælleeffektivitet
  • Fremstillet til præcise tolerancer for at undgå blokering
  • Pakket i 5 brugsbakker med hver skillevægsbakke med plads til 100 hætteglas
  • Hjælpebakker tjener som en måde at opbevare dine prøver på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Polyethylenkegle (hætte)
Diameter (metrisk) Udvendig 27 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 20 mL
nr. pr. sag 1000
Emballagetype Krympeindpakket
Lukningsmateriale Urinstof
Lukkestørrelse 22-400
Højde (metrisk) 61 mm