Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flydende scintillationshætteglas, glas, 20mL
Artikelnummer. 12447341 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Folie (hætte)
Opskummet polyethylen (hætte)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Pakningsstørrelse
12447341 Folie (hætte) Pakke med 500
12437341 Opskummet polyethylen (hætte) Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12447341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2661.75 DKK
    2378.31 DKK / Pakke med 500
    Spare 283.44 DKK
    10% Slukket
På lager
Fremstillet af WHEATON 180 borosilikatglas med lavt kaliumindhold, der overholder ASTM E 438 , og klasse A-krav. Baggrundstallet er konsistent og lavt, og ultraviolet transmission er høj.
  • Fås i to hættestørrelser (22-400 og 22-400), pakket separat
  • Kasketter og hætteforinger fås i en række forskellige materialer for at opfylde dine behov
  • Dimensioner (OD x H): 28 mm x 61 mm (med hætte)
  • Pakket i 5 brugsbakker, hvor hver skillevæg kan indeholde 100 hætteglas
  • Hjælpebakker tjener som en måde at opbevare dine prøver på
Tekniske data
Materiale (liner) Folie (hætte)
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
nr. pr. sag 500
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Separate Screw Cap
Mængde 500/Cs.
Lukkestørrelse 24-400
Markeringssted No
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Screw Top Scintillation Vial