Få mere at vide
Buerkle™ Væskeprøveudtager, anbring på flaske
Artikelnummer. p-7084542
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10397685
Brand: Buerkle™ 53260003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ventilen åbnes ved at fastgøre prøvebeholderen for at tømme prøven. Prøvetager til tynde til tyktflydende væsker. Nem brug med enhåndsbetjening. Med udløbstragt til sikker påfyldning af prøveflaskerne. Materiale AISI 316L (1.4404).
Ventilen åbnes, når prøveudtageren er fastgjort til prøvebeholderen. Leveres komplet med udløbstragt til sikker påfyldning af prøveflasker.
  • V4A
  • Autoklaverbar op til max. 121 °C 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Udledningstragt
Rørmateriale Rustfrit stål (V4A)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Længde (metrisk) 455 mm