Få mere at vide
Buerkle™ Væskeprøveudtager, anbring på flaske
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ventilen åbnes, når prøveudtageren er fastgjort til prøvebeholderen. Leveres komplet med udløbstragt til sikker påfyldning af prøveflasker.
- V4A
- Autoklaverbar op til max. 121 °C 20 min.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flydende prøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Udledningstragt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 535 mm |