Få mere at vide
VEE GEE Flydende petroleumsgas, specifik vægt hydrometer med termometer
Længde (metrisk):
36,5 cm
Beskrivelse
- Vægtfyldeområde: 0,500 til 0,650
- Underafdelinger: 0,001
- Ca. Længde: 365 mm
- Termometerområde: 30 til 90 °F
- Termometer underopdeling: 1 °F
- Termometer fyldt med SafetyBLUE
- Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Liquid Petroleum Gas Hydrometer |
| Inkrementer | 0.001 |
| Længde (metrisk) | 36,5 cm |
| Specifik gravitationsområde | 0,500 til 0,650 |
| Standardiseringstemperatur | 15 °C/60 °F |