Få mere at vide
Labconco™ Flydende nitrogen sekundær fælde
Artikelnummer. 15123005 Shop alle Labconco Corporation produkter
Temperaturområde (metrisk):
-196 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15123005
Brand: Labconco™ 7394800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med behandling af prøver med ultralave eutektiske punkter ved lyofilisering. Labconco™ Liquid Nitrogen Secondary Trap forbindes i serie med et frysetørsystem og vakuumpumpe for at forhindre forurenende stoffer i at vandre ind i vakuumpumpen
  • Til behandling af prøver med ultralave eutektiske punkter
  • Sekundær Trap forbindes i serie med et frysetørsystem og vakuumpumpe for at forhindre forurenende stoffer i at vandre ind i vakuumpumpen
  • Efter at have trukket et vakuum, kan flydende nitrogen indføres via porten til flydende nitrogen
  • Flydende nitrogen afkøles til -196 °C (-321 °F) for at fange forurenende stoffer med lave eutektiske punkter
  • Brønden kan afrimes og væsken drænes fra afløbsslangen
  • Glacier hvid pulverlakeret stålkonstruktion
  • To ventiler kan åbnes (fælde) eller lukkes (by-pass)
  • Åbnede ventiler tillader gasformige forurenende stoffer at blive fanget i den flydende nitrogenbrønd; Lukkede ventiler tillader gasformige forurenende stoffer at omgå brønden under afrimning og dræning
  • 3/4 tommer (19,05 mm) OD indgangs- og udgangsforbindelser
  • Inkluderer et isoleret påfyldningsrør til tilslutning til en brugerleveret flydende nitrogentank; 20 tommer (508 mm) trådforstærket PVC-rør, 3/4 tommer. (19,05 mm) ID; og to klemmer
  • Flydende nitrogen er påkrævet (ikke inkluderet)
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) -196 °C
Til brug med (udstyr) FreeZone Frysetørre systemer