Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende nitrogen datalogging sporbart termometer
Artikelnummer. 15809076 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +105 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15809076 -200 °C til +105 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15809076
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flydende nitrogen datalogging sporbart termometer er et WiFi datalogging termometer med fjernunderretning.
  • Opretter let forbindelse til wifi og giver kontinuerlig dataoverførsel til den cloud-baserede grænseflade.
  • Hørbare og visuelle alarmer hjælper de tilstedeværende i laboratoriet med at identificere eventuelle tilstande uden for rækkevidde.
  • Ideel til overvågning af langtidsfølsomme biologiske stoffer, stamceller osv., der er uerstattelige.
  • Fungerer med enhver flydende nitrogen/kryogen opbevaringsdewar.
  • Hurtig-respons Platinum RTD-sensor, rustfrit stål 316 sonde viser den mindste temperaturændring øjeblikkeligt.
  • Placer sonden inde i —dewar-aflæsningerne opdateres tre gange i sekundet.
  • Se aktuelle miljøforhold, styr dine alarmparametre, se din dataloggingshistorik, kør rapporter, giv andre teammedlemmer adgang og meget mere via TraceableLIVE™ app eller Traceablelive.com.
  • Multi-point kalibrering på en individuelt nummereret Traceable™ Certifikat, som sikrer nøjagtighed fra vores ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne igennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der er underskrivere af CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse.
  • Slagfast, kemikalie-resistent ABS plastikkasse er 6 x 2-3/4 x 3/4 tommer.
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Alarmtyper Hørbar, Visuel
Inkluderer Probe, lynstartvejledning, batterier, magneter, Velcro , vægbeslag og Traceable™ Certifikat. Udskiftningsbatteri Kat. nr. 1105
Materiale 316 rustfrit stål
Sensortyper Platin RTD sensor
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturopløsning 0,01 °C
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +221 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +105 °C
Diameter (engelsk) sonde 0,12 tommer
Diameter (metrisk) sonde 3.05 mm
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (engelsk) sonde 6 tommer
Længde (metrisk) sonde 152.4 mm
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 170.1 g