Få mere at vide
Sampling Systems™ Liquid Master
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
420 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Produktkontaktmateriale tilgængeligt i: 316L rustfrit stål, fødevarekvalitet PTFE/FEP, polypropylen
- Kan nemt tages af for rengøring
- Enkeltpunkts- og tværsnitsprøvetagning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flydende prøveudtager |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 420 ml |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af væsker |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |