Få mere at vide
Sampling Systems™ Liquid Master
Artikelnummer. 15849331 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
270 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849331
Brand: Sampling Systems™ 5035S1000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i en række længder og diametre for at give en række prøvevolumener. Sampling Systems™ Liquid Master er ideel til at tage prøver fra væsker med lav og medium viskositet.
  • Produktkontaktmateriale tilgængeligt i: 316L rustfrit stål, fødevarekvalitet PTFE/FEP, polypropylen
  • Kan nemt tages af for rengøring
  • Enkeltpunkts- og tværsnitsprøvetagning
Tekniske data
Produkttype Flydende prøveudtager
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Til brug med (applikation) Prøveudtagning af væsker
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Længde (metrisk) 1000 mm