Få mere at vide
Agilent BioTek Væskeniveau alarmsæt
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
ELx 50 modeller, bufferskift
ELx 50 modeller, ikke-bufferskift
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Væskeniveaualarmsystem til 50 TS-konfigurationer uden bufferskift
- For ikke-“ V” konfigurationer. Inkluderer valgboks med en 2L forsyningsflaske og en 2L affaldsflaske
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Vælg boks med tre 2-liters forsyningsflasker og en 2-liters affaldsflaske |
| Mængde | 1 Pk. |
| Type | Væskeniveau alarmsæt |
| Til brug med (udstyr) | ELx 50 modeller, ikke-bufferskift |