Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab termometer
Artikelnummer. 11597273 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total Immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
155 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk) unitSize
11597273 -20 °C til +150 °C 1 °C Total fordybelse 305 mm Hver
11587273 -20 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 305 mm Hver
31488169 -10 °C til +50 °C 1 °C Total Immersion 155 mm -
11517283 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 155 mm Hver
11551993 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
11561993 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
11571993 -10 °C til +150 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11597273
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et generelt omrørertermometer til en bred anvendelse af laboratoriebehov.
  • Med ravfarvede gradueringer
  • Ikke-rullebeslag
  • Forstærket pære til omrøring
Tekniske data
Til brug med (applikation) Generel brug
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 305 mm
Termometer Fyld Rød Ånd
Produkttype Væskefyldt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +150 °C
Underafdeling 1 °C