Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab termometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Længde (metrisk):
155 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Termometer Fyld | Rød Ånd |
| Produkttype | Væskefyldt termometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +150 °C |
| Underafdeling | 1 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |