Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab termometer
Artikelnummer. 11551993 Shop alle Fisherbrand produkter
-10 °C til +50 °C, 0,5 °C, Delvis fordybelse, 305 mm, Hver
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +50 °C
-10°C to +50°C
-20 °C til +110 °C
-20 °C til +150 °C
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
1°C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total Immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
155 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11551993
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et generelt omrørertermometer til en bred anvendelse af laboratoriebehov.
  • Med ravfarvede gradueringer
  • Ikke-rullebeslag
  • Forstærket pære til omrøring
Tekniske data
Til brug med (applikation) Generel brug
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 305 mm
Termometer Fyld Rød Ånd
Produkttype Væskefyldt termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +50 °C
Underafdeling 0,5 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Lab termometer >