Få mere at vide
Buerkle™ Flydende Cupsampler™
Artikelnummer. 10561065
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10561065
Brand: Buerkle™ 53570001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det er muligt at udføre punktprøver af væsker med varierende viskositet med den rustfri stål Liquid CupSampler (V4A). Medieholdige partikler kan også prøves uden besvær. Prøvetageren kan bruges inden for kemi, fødevarer og kosmetik. Koppen kan skrues af stilken, hvilket gør det nemt at rengøre.
Udfør punktprøver af væsker med varierende viskositet med den rustfri stål Liquid CupSampler (V4A). Koppen kan skrues af stilken, hvilket gør det nemt at rengøre.
  • V4A
  • Længde 100 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MiniSampler
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Længde (metrisk) 100 cm