Få mere at vide
Hamilton™ Liq-Glass
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | S7 |
| pH-område | 0 til 14 |
| Type | Liq-Glass |
| Til brug med (applikation) | Til daglig laboratoriebrug |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |