Få mere at vide
Hamilton™ Liq-Glass
Artikelnummer. 11590162
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Koaksial elektrodestik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
11590162 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
10083543 Koaksial elektrodestik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11590162 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 238180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Type Liq-Glass
Til brug med (applikation) Til daglig laboratoriebrug, titreringer med stærke syrer samt i stærke baser
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.