Få mere at vide
Hamilton™ Liq-Glass
Artikelnummer. 10083543
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Koaksial elektrodestik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
10083543 Koaksial elektrodestik Hver
11590162 Fast 1,2 m BNC Kabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10083543 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 238185
Kun null tilbage
Tekniske data
Konnektortyper Koaksial elektrodestik
Type Liq-Glass
Til brug med (applikation) Til daglig laboratoriebrug, titreringer med stærke syrer samt i stærke baser
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +100 °C
Længde (metrisk) 120 mm