Få mere at vide
Hamilton™ Liq-Glass™ 400 elektroder
Artikelnummer. 10225889
Skift visning
Konnektortyper:
Elektrisk S7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10225889 Elektrisk S7 Hver
1 options
Artikelnummer. 10225889 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 238183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2626.68 DKK
    2440.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 185.75 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Ordreinfo
FillingSolutionType
Tekniske data
Konnektortyper Elektrisk S7
Materiale Glas
Intern reference Hamilton Everef
Længde (metrisk) 400 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm