missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lipstatin, TRC

Artikelnummer. 30475733
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475733 10 mg
30465848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46880010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 96829-59-3
Molekylær formel C29H49NO5
Molekylvægt (g/mol) 491.7
Synonym N-Formyl-L-leucine (1S,3Z,6Z)-1-[[(2S,3S)-3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]-3,6- dodecadien-1-yl Ester, N-Formyl-L-leucine [2S-[2α(1R*,3Z,6Z),3β]]-1- [(3-Hexyl-4-oxo-2-oxetanyl)methyl]-3,6-dodecadienyl Ester, (-)-Lipstatin
SMIL CCCCCC[C@H]1[C@@H](OC1=O)C[C@H](C/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lipstatin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H49NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h12-13,15-16,22-27H,5-11,14,17-21H2,1-4H3,(H,30,31)/b13-12-,16-15-/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
Formel vægt 491.3611
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.