Få mere at vide
Liproxstatin-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485956
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485956 100 mg 100mg
16481507 50 mg -
16458017 5 mg -
16415308 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12726
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21ClN4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
SMIL ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 340.85
Formel vægt 340.85
Procent renhed 97.13%
Grad Research
Fysisk form Solid