Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Lipopolysaccharid (LPS) opløsning (500X)
Beskrivelse
- En brugsklar opløsning af LPS fra Escherichia coli 026:B6 i vandig opløsning
- LPS er en vigtig bestanddel af cellevæggen i gramnegative bakterier
- Det er stærkt immunogent og aktiverer kraftigt immunceller, der bærer CD14/TLR4/MD2-receptorkomplekset
- Dette reagens er beregnet til brug i in vitro- dyrkning af B-celler, monocytter, makrofager og andre celler, der reagerer på LPS
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | B-celler, monocytter, makrofager og andre celler, der reagerer på LPS. |
| Koncentration | 500 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | LPS løsning |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 100μ L |