Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ Stamtransfektionsreagens
Artikelnummer. p-8481052
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
0.1ml
0.3ml
0.75ml
1.5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15895604 1,5 ml 1.5ml
15781918 0,3 ml 0.3ml
15793407 0,75 ml 0.75ml
15783605 0,1 ml 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15895604 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. STEM00015
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lipofectamine Stamtransfektionsreagens er optimeret til at opnå maksimal effektivitet med minimal tidlig differentiering i en lang række stamceller. Det kan co-levere DNA, RNA og Cas9 ribonucleoprotein (RNP) komplekser.
Lipofectamine Stamtransfektionsreagens er optimeret til at opnå maksimal effektivitet med minimal tidlig differentiering i en bred vifte af stamceller. Den kan samlevere DNA, RNA og Cas9 ribonukleoprotein (RNP) komplekser. Lipofectamine Stamreagens er kompatibel med en række mediesystemer, herunder foderfrit, hvilket hjælper med at understøtte og forenkle din proces med stamcellekultur. Forskere kan opnå op til 80% eller bedre transfektionseffektivitet i pluripotente stamceller (PSC'er) og neurale stamceller (NSC'er), og op til 45% i mesenkymale stamceller (MSC'er).
Transfectering af stamceller uden at hæmme cellens levedygtighed og cellevækst kan være udfordrende på grund af disse cellers følsomhed. Lipofectamine Stam er et lavtoksicitet reagens, der kræver lave mængder nukleinsyre, hvilket gør det muligt for dine stamceller at forblive sunde og fortsætte med at formere sig uden at fremkalde differentiering. Lipofectamine Stamme-reagens er:
  • Bedre ydeevne—op til 3 gange højere effektivitet på tværs af iPSC'er, hESC'er, NSC'er og MSC'er sammenlignet med andre reagenser
  • Alsidig—ét reagens for DNA, RNA, Cas9-protein og kotransfektion
  • Skånsom mod cellerne—opretholder celleproliferation uden at inducere differentiering
  • Fleksibel—transfekterer celler i adherens eller suspension—– et alternativ til elektroporation
Opnå højeffektiv genredigering i stamceller
Genredigeringsapplikationer kræver typisk evnen til at co-levere DNA, RNA og/eller protein ind i cellerne. Lipofectamine Stem Transfection Reagent er designet til at co-levere CRISPR/Cas9-komplekser til menneskelige stamceller for højeffektiv genredigering. Denne ene reagens kan bruges til at transfektere store DNA-plasmider såsom alt-i-en CRISPR/Cas9-vektorer og co-levere en række RNA'er, såsom store Cas9 mRNA med tracr/crRNA-komplekser eller enkelt guide (sg) RNA, samt proteiner som Cas9-protein kombineret med tracr/crRNA eller sgRNA.
Et lavtoksicitet alternativ til elektroporation
Transfectering af stamceller via elektroporationsmetoder kan være udfordrende og besværligt. Elektroporationsprotokoller anbefaler enkeltcelle-suspensionskultur for at sikre maksimal effektivitet og minimal toksicitet. Ved brug af reverse transfction-protokollen viser Stem Lipofectamine Transfection Reagensen sig at være et effektivt og mindre giftigt alternativ til elektroporation for stamceller. Den kræver lave mængder nukleinsyre for at opnå maksimal transfektionseffektivitet, på niveau med elektroporation, samtidig med at den understøtter fortsat proliferation uden at inducere differentiering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Opbevar i køleskab (2°til 8°grader) og beskyt mod lys
Celletype Stamceller
Prøvetype Celler
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1,5 ml
Serum kompatibel Nej
Forsendelsestilstand Våd is