Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
Beskrivelse
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfektionsreagens leverer en fantastisk mRNA-transfektionseffektivitet, hvilket muliggør forbedrede anvendelsesresultater og mere biologisk relevant forskning. Det skyldes, at vores nye lipidbaserede teknologi er optimeret til effektiv mRNA-transfektion uden det kerneindtrædelsestrin, som DNA'et kræver. Når det kombineres med vores mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kit med CleanCap Reagens AG, er overlegen mRNA-ekspression mulig i en bred vifte af celletyper.
Transfektér mere forudsigende cellemodeller med succes med et reagens, der leverer:
- Hurtig proteinekspression—muliggør hurtig oversættelse af mRNA til protein uden risiko for genomisk integration, hvilket fremskynder eksperimentelle tidslinjer
- Bred celletype-anvendelighed—er alsidig anvendelse i en bred vifte af cellelinjer, herunder neuroner og primære celletyper
- Minimal cytotoksicitet—opretholder cellernes levedygtighed og sundhed, ideelt til følsomme celler og langtidsstudier
- Højkapacitetskompatibilitet—egnet til højkapacitetsscreening, hvilket muliggør storskala mRNA-transfektionsstudier
- Højere genomredigering—op til 10 gange højere kløvning ved brug af CRISPR-Cas9 mRNA
Muliggør høj transfektionseffektivitet i nye genomredigeringsapplikationer
Lipofectamine MessengerMAX reagens hjælper med at øge sandsynligheden for vellykket kløvning og rekombination gennem meget effektiv Cas9 mRNA-transfektion, hvilket i sidste ende maksimerer effektiviteten af genetiske modifikationer og forenkler de efterfølgende processer.
Transfekter effektivt svære at transfektere celler
Lipofectamine MessengerMAX reagensen er designet til effektiv mRNA-transfektion til neuroner og et bredt spektrum af svære at transfektere primære celler. Dette eliminerer behovet for elektroporation og giver en >dobbelt så stor forbedring af transfektionseffektiviteten sammenlignet med andre lipidbaserede reagenser.
Udnyttelse af fordele ved mRNA-transfektion
mRNA-transfektion kræver ikke kerneoptagelse, hvilket fører til hurtigere proteinekspression end DNA-transfektion, da mRNA-translation foregår i cytoplasmaet. Derudover udgør mRNA ingen risiko for genomisk integration og opretholder høj transfektionseffektivitet uanset cellecyklusstadiet.
Arbejder du in vivo? Prøv vores lipid-nanopartikelprodukter Vivofectamine™ VF232 Liver LNP Composition in Ethanol (Kat. Nej. VF232LVCE) og Vivofectamine™ VF233 IM LNP-sammensætning i ethanol (Cat. Nej. VF233IMCE) til mRNA-transfektion in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Neuronale celler, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | mRNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 0,75 ml |
| Serum kompatibel | Ja |
| Vis mere |