Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. 15321734
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
0.1ml
0.3ml
0.75ml
1.5ml
15ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15321734 0,1 ml 0.1ml
15397974 0,3 ml 0.3ml
15364584 0,75 ml 0.75ml
15361844 1,5 ml 1.5ml
15374584 15 ml 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15321734 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LMRNA001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00 DKK
    706.65 DKK / 0.1ml
    Spare 61.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Maksimer mRNA-transfektion med Lipofectamine MessengerMAX transfektionsreagens. Dette optimerede lipidbaserede mRNA-transfektionsreagens muliggør effektiv mRNA-levering med en simpel og skalerbar protokol for en bred vifte af cellelinjer.
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfektionsreagens leverer en fantastisk mRNA-transfektionseffektivitet, hvilket muliggør forbedrede anvendelsesresultater og mere biologisk relevant forskning. Det skyldes, at vores nye lipidbaserede teknologi er optimeret til effektiv mRNA-transfektion uden det kerneindtrædelsestrin, som DNA'et kræver. Når det kombineres med vores mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kit med CleanCap Reagens AG, er overlegen mRNA-ekspression mulig i en bred vifte af celletyper.
Transfektér mere forudsigende cellemodeller med succes med et reagens, der leverer:
  • Hurtig proteinekspression—muliggør hurtig oversættelse af mRNA til protein uden risiko for genomisk integration, hvilket fremskynder eksperimentelle tidslinjer
  • Bred celletype-anvendelighed—er alsidig anvendelse i en bred vifte af cellelinjer, herunder neuroner og primære celletyper
  • Minimal cytotoksicitet—opretholder cellernes levedygtighed og sundhed, ideelt til følsomme celler og langtidsstudier
  • Højkapacitetskompatibilitet—egnet til højkapacitetsscreening, hvilket muliggør storskala mRNA-transfektionsstudier
  • Højere genomredigering—op til 10 gange højere kløvning ved brug af CRISPR-Cas9 mRNA
Muliggør høj transfektionseffektivitet i nye genomredigeringsapplikationer
Lipofectamine MessengerMAX reagens hjælper med at øge sandsynligheden for vellykket kløvning og rekombination gennem meget effektiv Cas9 mRNA-transfektion, hvilket i sidste ende maksimerer effektiviteten af genetiske modifikationer og forenkler de efterfølgende processer.
Transfekter effektivt svære at transfektere celler
Lipofectamine MessengerMAX reagensen er designet til effektiv mRNA-transfektion til neuroner og et bredt spektrum af svære at transfektere primære celler. Dette eliminerer behovet for elektroporation og giver en >dobbelt så stor forbedring af transfektionseffektiviteten sammenlignet med andre lipidbaserede reagenser.
Udnyttelse af fordele ved mRNA-transfektion
mRNA-transfektion kræver ikke kerneoptagelse, hvilket fører til hurtigere proteinekspression end DNA-transfektion, da mRNA-translation foregår i cytoplasmaet. Derudover udgør mRNA ingen risiko for genomisk integration og opretholder høj transfektionseffektivitet uanset cellecyklusstadiet.
Arbejder du in vivo? Prøv vores lipid-nanopartikelprodukter Vivofectamine™ VF232 Liver LNP Composition in Ethanol (Kat. Nej. VF232LVCE) og Vivofectamine™ VF233 IM LNP-sammensætning i ethanol (Cat. Nej. VF233IMCE) til mRNA-transfektion in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Celletype Etablerede cellelinjer, Neuronale celler, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype mRNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 0,1 ml
Serum kompatibel Ja