Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
Beskrivelse
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
Succesfuldt transficere mere prædiktive cellemodeller med et reagens, der giver:
Aktiver høj transfektionseffektivitet i nye genom-redigeringsapplikationer
Lipofectamine™ MessengerMAX™ reagens hjælper med at øge sandsynligheden for vellykket spaltning og rekombination med GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA gennem højeffektiv transfektion, der i sidste ende maksimerer effektiviteten af genetiske modifikationer og forenkler nedstrømsprocesserne.
Transficerer effektivt celler, der er svære at transficere
Lipofectamine™ MessengerMAX™ reagens er designet til at transficere en større mængde mRNA til neuroner og et bredt spektrum af svære at transficere primære celler. Dette eliminerer behovet for elektroporation eller vira og giver en > 2 gange forbedring i transfektionseffektivitet sammenlignet med andre lipidbaserede reagenser.
Udnyt fordelene ved mRNA-transfektion
Transfektion af mRNA kræver ikke nuklear optagelse, hvilket resulterer i hurtigere proteinekspression end DNA-transfektion, da translation af mRNA sker i cytoplasmaet. Desuden har mRNA ingen risiko for genomisk integration, og transfektionseffektiviteten er cellecyklusuafhængig.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Neuronale celler, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | mRNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 1,5 ml |
| Serum kompatibel | Ja |
| Vis mere |