Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15397974
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
0.1ml
0.3ml
0.75ml
1.5ml
15ml
Artikelnummer. 15397974
Brand: Invitrogen™ LMRNA003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
Lipofectamine™ MessengerMAX mRNA Transfection Reagent leverer en fantastisk transfektionseffektivitet i neuroner og et bredt spektrum af primære celler, hvilket muliggør forbedrede anvendelsesresultater og mere biologisk relevant forskning. Det skyldes, at vores nye lipid-nanopartikelteknologi er optimeret til at levere den højest mulige mængde mRNA uden det nukleare indgangstrin, der kræves med DNA.
Succesfuldt transficere mere prædiktive cellemodeller med et reagens, der giver:
  • Fantastisk transfektionseffektivitet i neuroner og primære celletyper
  • Hurtigere proteinekspression uden risiko for genomisk integration
  • Op til 10x højere spaltning ved hjælp af mRNA CRISPR'er
    Aktiver høj transfektionseffektivitet i nye genom-redigeringsapplikationer
    Lipofectamine™ MessengerMAX™ reagens hjælper med at øge sandsynligheden for vellykket spaltning og rekombination med GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA gennem højeffektiv transfektion, der i sidste ende maksimerer effektiviteten af genetiske modifikationer og forenkler nedstrømsprocesserne.
    Transficerer effektivt celler, der er svære at transficere
    Lipofectamine™ MessengerMAX™ reagens er designet til at transficere en større mængde mRNA til neuroner og et bredt spektrum af svære at transficere primære celler. Dette eliminerer behovet for elektroporation eller vira og giver en > 2 gange forbedring i transfektionseffektivitet sammenlignet med andre lipidbaserede reagenser.
    Udnyt fordelene ved mRNA-transfektion
    Transfektion af mRNA kræver ikke nuklear optagelse, hvilket resulterer i hurtigere proteinekspression end DNA-transfektion, da translation af mRNA sker i cytoplasmaet. Desuden har mRNA ingen risiko for genomisk integration, og transfektionseffektiviteten er cellecyklusuafhængig.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
    Celletype Etablerede cellelinjer, Neuronale celler, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
    Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
    Prøvetype mRNA
    Til brug med (applikation) Transfektion
    Grønne funktioner Miljøvenlig emballage
    Produktlinje Lipofektamin , MessengerMAX
    Produkttype Transfektionsreagens
    Mængde 0,3 ml
    Serum kompatibel Ja