Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX-reagens med PLUS™-reagens
Artikelnummer. 12343593
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
Pakningsstørrelse:
0.3ml
1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12343593 0,1 ml -
12353563 0,3 ml 0.3ml
10573013 1 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 12343593 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A12621
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Lipofectamine™ LTX-reagens med PLUS™-reagens
Lipofectamine™ LTX-reagens er et plasmidtransfektionsreagens, der tilbyder den rette balance mellem styrke og skånsomhed for dine celler, hvilket resulterer i den højest mulige transfektionseffektivitet og levedygtighed. Lipofectamine™ LTX-reagens er en avanceret løsning til genekspression i både almindelige og udfordrende celletyper. Intet andet plasmid-DNA-specifikt transfektionsreagens kan matche effektiviteten, bekvemmeligheden og skånsomheden af Lipofectamine™ LTX-reagens til transfektion af primære, udfordrende og følsomme cellelinjer. Lipofectamine™ LTX-reagens er syntetiseret af komponenter, der er 100 % fri for animalsk oprindelse, hvilket gør det nemt at validere fraværet af zoonotiske sygdomme, såsom BSE eller vira, i forskningseksperimenter eller cellelinjer.
Lipofectamine™ LTX-reagent tilbyder:
  • Overlegen levering —transfektere en bred vifte af celletyper, herunder primære, udfordrende og følsomme celler, med høj effektivitet
  • Overlegen præstation—kombinerer høj transfektionseffektivitet med maksimal (>90 %) cellelevedygtighed
  • Optimerede protokoller—hurtige, enkle protokoller til de fleste cellelinjer
  • Et yderst effektivt reagens til at generere stabile cellelinjer
Transfekter primære celler effektivt
Primære celler er ofte vanskelige at transfektere. Lipofectamine™ LTX-reagens, når det kombineres med PLUS™-reagens, giver det højeste niveau af transfektion i primære celler af ethvert lipid- eller polymerbaseret reagens. Mange primære celletyper er blevet transfekteret med succes med Lipofectamine™ LTX-reagens, herunder primære neurale progenitorceller.
Overlegen levering til udfordrende celler
Når det drejer sig om at opnå høje niveauer af proteinudtryk i RAW267.3-makrofager, overgår Lipofectamine™ LTX-reagens konkurrerende transfektionsreagenser (se figur). Ved at opnå transgenekspression på højt niveau i celler, der traditionelt er modstandsdygtige over for transfektion, kan man opnå resultater, der tidligere var uopnåelige.
Bred kompatibilitet med cellelinjer
Ud over at være fremragende til transfektion af primære og udfordrende celler giver Lipofectamine™ LTX-reagens dig den mest alsidige tilgang til transfektion af etablerede cellelinjer, herunder dem, der er følsomme over for andre transfektionsreagenser. Brug vores transfektionsvalgværktøj til at hjælpe dig med at vælge de bedste transfektionsbetingelser for de celler, du arbejder med.
Stabil transfektion
Lipofectamine LTX™ har den rette balance mellem styrke og skånsomhed, så du får den højest mulige procentdel af succesfuldt transfekterede celler. Det gør Lipofectamine™ LTX-reagens det hurtigste og nemmeste reagens til etablering af stabile transfektanter fra udfordrende eller refraktære celletyper.
Enkel, hurtig, serumkompatibel protokol
Lipofectamine LTX™-reagens tilbyder en strømlinet protokol —ingen grund til at fjerne transfektionskomplekser eller skifte/tilføje medium efter transfektion. En enkel optimeringsprotokol hjælper dig med at få de bedste resultater hurtigt, så du bruger mindre praktisk tid og får hurtigere resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Hver enhed indeholder et hætteglas Lipofectamin™ LTX-reagens (0,1 ml) og et hætteglas med Plus-reagens (40μ l). Opbevares ved 2 –8 °C.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Plasmid-DNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Lipofectamine
Produkttype LTX-reagens
Mængde 0,1 ml
RNAi type ShRNA, miR
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Våd is
Visa mer Visa mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.