Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagens
Artikelnummer. 15535219
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
0.75ml
10 reaktioner
150 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15535219 1,5 ml 150 reaktioner
15466014 0,75 ml 0.75ml
15435884 0,3 ml -
15525219 0,1 ml 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15535219 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. CMAX00015
Det første optimerede lipid-nanopartikeltransfektionsreagens til CRISPR-Cas9-proteinlevering.
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent is the first optimized lipid-based transfection reagent for CRISPR knockout applications. It effectively delivers the Cas9 protein and guide RNA (gRNA) ribonucleoprotein (RNP) complex, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockout. The proprietary lipid-based transfection reagent minimizes cellular toxicity, making it suitable to for sensitive cells. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it a cost-effective alternative to electroporation.
  • Demonstreret spaltningseffektivitet —testet i over 20 celletyper inklusive iPSC, mESC, N2A, CHO , A549, HCT116, HeLa, HEK293 og flere andre
  • Lav celletoksicitet, færre —celler er nødvendige for at starte dit eksperiment
  • Høj gennemløbsvenlig —en ideel leveringsløsning til 96-brønds format
  • Lipofectamine CRISPRMAX transfektionsreagens øger sandsynligheden for vellykket spaltning og rekombination, især når det kombineres med vores TrueCut Cas9 Protein v2 og TrueGuide Syntetisk gRNA.
  • I modsætning til CRISPR-plasmid eller Cas9-mRNA giver anvendelse af Cas9-protein overlegen spaltningseffektivitet i primære celler og stamceller.
  • Det eliminerer behovet for transskription eller translation af nyttelasten, fjerner risikoen for genomisk integration og er cellecyklusuafhængig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas af Lipofectamine CRISPRMAX Reagens og to hætteglas med Cas9 Plus-reagens.
Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 Ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje CRISPRMAX , Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1,5 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is