Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagens
Artikelnummer. 15466014
Skift visning
Mængde:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
Pakningsstørrelse:
0.75ml
10 reaktioner
150 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466014 0,75 ml 0.75ml
15435884 0,3 ml -
15525219 0,1 ml 10 reaktioner
15535219 1,5 ml 150 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15466014 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. CMAX00008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    4069.65 DKK / 0.75ml
    Spare 775.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfektionsreagens er et optimeret lipidbaseret transfektionsreagens til levering af CRISPR-Cas9-proteiner, som giver kløvningseffektiviteten ved elektroporation med enkelhed og skalerbarhed.
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfektionsreagens er det første optimerede lipidbaserede transfektionsreagens til CRISPR-knockout-applikationer. Det leverer effektivt Cas9-proteinet og guide RNA (gRNA) ribonukleoprotein (RNP) komplekset, hvilket sikrer høj transfektionseffektivitet og effektiv genknockout. Det proprietære lipidbaserede transfektionsreagens minimerer cellulær toksicitet og gør det velegnet til følsomme celler. Dens brugervenlighed og kompatibilitet med højkapacitetsscreening gør den til et omkostningseffektivt alternativ til elektroporation.
Kombineret med vores TrueCut Cas9 Protein v2 og TrueGuide syntetisk gRNA giver det:
  • Optimeret til CRISPR—specielt formuleret til CRISPR-Cas9 RNP-applikationer
  • Overlegen gen-knockout-effektiv—Cas9-transfektion sikrer højere genomisk spaltning
  • Bred celletype anvendelighed—er alsidig til brug i en bred vifte af cellelinjer, herunder primære celler og stamceller
  • Minimal cytotoksicitet—, levedygtige, sunde celler opretholdt gennem hele Cas9-transfektionen
  • Højkapacitetskompatibel—er en ideel leveringsløsning til funktionelle genomiske studier med CRISPR-Cas9
Opnå høj transfektionseffektivitet i nye genomredigeringsapplikationer
Lipofectamine CRISPRMAX Transfektionsreagens muliggør succesfuld Cas9-transfektion i en bred vifte af celletyper, herunder iPSC, mESC, N2A, CHO, A549, HCT116, HeLa, HEK293 og flere. I modsætning til CRISPR-plasmid eller Cas9 mRNA eliminerer denne proteinbaserede tilgang behovet for transkription eller translation, hvilket reducerer risikoen for genomisk integration og gør processen cellecyklusuafhængig. Når det kombineres med vores TrueCut Cas9 Protein v2 og TrueGuide syntetiske gRNA, sikrer det overlegen kløvningseffektivitet og effektiv genredigering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Indhold og opbevaring Indeholder et hætteglas af Lipofectamine CRISPRMAX Reagens og et hætteglas med Cas9 Plus-reagens.
Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses.
Celletype Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler
Format 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber
Prøvetype Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 Ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje CRISPRMAX, Lipofectamine
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 0,75 ml
Serum kompatibel Ja
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på Wet Ice