Få mere at vide
Invitrogen™ Lipofektamin™ 3000-transfektionsreagens
Beskrivelse
Lipofectamine™ 3000-transfektionsreagens udnytter vores mest avancerede lipidnanopartikelteknologi til at give overlegen transfektionsydelse med forbedrede anvendelsesresultater og reproducerbare resultater.
Dette reagens giver overlegen transfektionseffektivitet og forbedret cellelevedygtighed for det bredeste udvalg af celler, der er svære at transfektere og almindelige celler (f.eks. HEK293, HeLa).
Få succes med at transfektere det bredeste udvalg af biologisk relevante celletyper med et reagens, der tilbyder:
- Overlegen præstation—vores mest effektive reagens til celler, der er svære at transficere
- Forbedret cellelevedygtighed —skånsom mod dine celler, med lav toksicitet
- Alsidigt —et reagens til DNA, RNA og co-transfektion
Effektiv transfektion af celler, der er svære at transfektere
Lipofectamine 3000-reagenset er designet til effektivt at transfektere celler, der er vanskelige at transfektere, hvilket giver overlegen transfektionsydelse på tværs af det bredeste udvalg af celletyper. Succesfuldt transficerede celletyper omfatter:
- fibroblast (3T3, COS-7)
- myoblast (C2C12, L6 CRL-1458)
- hepatocyt (HepG2, HuH7)
- erythroleukæmisk celle (K562)
- brystkarcinom (MCF7, Hs578T)
- prostatakarcinom (LNCap)
- lungekarcinom (A549, NCI-H460)
- osteosarkom (U-2 OS, Saos-2)
- tyktarmscarcinom (Caco2, SW480)
- pancreascarcinom (PANC-1)
- hudmelanom (SK-MEL-28)
Transfekter almindelige celler effektivt og omkostningseffektivt
Til almindelige celletyper er Lipofectamine 3000-reagenset mere omkostningseffektivt end andre reagenser på grund af dets høje koncentration og lave brugsmængde. Størrelsen på 1,5 ml giver op til 1500 transfektionsreaktioner (i 24-brøndsplader).
Opnå overlegen transfektionseffektivitet, samtidig med at lav toksicitet opretholdes.
Lipofectamine 3000-reagenset bevarer en høj transfektionseffektivitet inden for et robust dynamisk område af lipiddoser til hurtig og nem optimering. En lipiddosis med lav toksicitet (0,75μ l for 24-brønds plader) foreslås til applikationer, der kræver minimal forstyrrelse af cellerne.
Aktiver høj transfektionseffektivitet i nye genomredigeringsapplikationer
Lipofectamine 3000-reagens er velegnet til nye genomredigeringsapplikationer. Det øger sandsynligheden for en vellykket spaltning og rekombination med TALEN'er eller CRISPR'er gennem meget effektiv transfektion, hvilket i sidste ende maksimerer effektiviteten af genetiske modifikationer og forenkler downstream-processerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Indhold og opbevaring | Indeholder et hætteglas med Lipofectamin™ 3.000-reagens (1,5 ml) og et hætteglas med P3000TM Enhancer Reagent (1,5 ml) til 1.000-1.500 reaktioner i 24-brøndsplader eller 200-250 reaktioner i 6-brønds plader. Opbevares ved 2 –8 °C. Må ikke fryses. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer, Stamceller, Primære celler, Svært at transficere celler |
| Format | 6-brøndsplade, 12-brøndsplade, 24-brøndsplade, 48-brøndsplade, 96-brøndsplade, kolber |
| Prøvetype | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR) |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 1,5 ml |
| Vis mere |