Få mere at vide
Macherey-Nagel™ LIPODEX™ E Kapillærsøjler for GC
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
En stor fordel ved LIPODEX kolonner er, at mange forbindelser kan analyseres uden derivatisering. Men for visse stoffer kan enantioselektivitet påvirkes positivt af dannelsen af derivater. Regioselektiv alkylering og/eller acylering af hydroxylgrupperne fører til lipofile faser med varierende enantioselektivitet, som er velegnede til GC-enantiomeranalyser.
Det er ikke muligt at lave en generel forudsigelse om hvilken LIPODEX™ fase kunne løse en given adskillelsesopgave. Selv for forbindelser med små strukturelle forskelle eller inden for homologe serier kan enantidifferentieringen være ret anderledes.
- Basismateriale: cykliske oligosaccharider bestående af otteγ -cyclodextrin glucose enheder bundet igennemα -1,4-koblinger
- octakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-butyryl)-γ -cyclodextrin
- Ligander: R2=R6=pentyl, R3=butyryl; n=3
- Anbefales tilα -aminosyrer,α - ogβ -hydroxycarboxylsyreestere, alkoholer (TFA), dioler (TFA), ketoner, feromoner (cykliske acetaler), aminer, alkylhalogenider, lactoner
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | For isotermiske operationer: 200 °C, For korte isotermer i et temperaturprogram: 220 °C |
Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
Type | GC Kapillærsøjle |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
Stationær fase | Lipodex™ E |
Til brug med (applikation) | Enantiomerseparation |
Længde (metrisk) | 10 m |
Emballagemateriale | Lipodex™ E |
Polaritet | Ikke polær |
Mængde | 1 hver |