Få mere at vide
Macherey-Nagel™ LIPODEX™ B Kapillærsøjler for GC
Artikelnummer. 10310851 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Vand som opløsningsmiddel er strengt forbudt i alle cyclodextrinfaser. Det anbefales at tørre prøven og opløse den i et passende ikke-polært opløsningsmiddel.
Artikelnummer. 10310851
Brand: Macherey-Nagel™ 723362.25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vand som opløsningsmiddel er strengt forbudt i alle cyclodextrinfaser. Det anbefales at tørre prøven og opløse den i et passende ikke-polært opløsningsmiddel.
Gør det muligt at analysere mange forbindelser uden derivatisering. Macherey-Nagel™ LIPODEX™ B Kapillærsøjler for GC er faser med seksα -cyclodextringlucoseenheder til enantiomerseparation ved gaskromatografi. Denne lipofile fase med lange ikke-polære liganter er en kemisk ikke-bundet fase.
En stor fordel ved LIPODEX kolonner er, at mange forbindelser kan analyseres uden derivatisering. Men for visse stoffer kan enantioselektivitet påvirkes positivt af dannelsen af derivater. Regioselektiv alkylering og/eller acylering af hydroxylgrupperne fører til lipofile faser med varierende enantioselektivitet, som er velegnede til GC-enantiomeranalyser.
Det er ikke muligt at lave en generel forudsigelse om hvilken LIPODEX™ fase kunne løse en given adskillelsesopgave. Selv for forbindelser med små strukturelle forskelle eller inden for homologe serier kan enantidifferentieringen være ret anderledes.
  • Basismateriale: cykliske oligosaccharider bestående af seksα -cyclodextrin glucose enheder bundet igennemα -1,4-koblinger
  • hexakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-acetyl)-α -cyclodextrin
  • Ligander: R2=R6=pentyl, R3=acetyl; n=1
  • Anbefales til lactoner, dioler (cykliske carbonater), aminoler, aldoler (O-TFA), glycerolderivater (cykliske carbonater)
Tekniske data
Maks. Temperatur For isotermiske operationer: 200 °C, For korte isotermer i et temperaturprogram: 220 °C
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Lipodex™ B
Til brug med (applikation) Enantiomerseparation
Længde (metrisk) 25 m
Emballagemateriale Lipodex™ B
Polaritet Ikke polær
Mængde 1 hver